Benzyloxyacetyl chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Benzyloxy)acetyl chloride
L14337.06
L14337.14
L14337.06EA
591
PLN
L14337.06
L14337.14
Benzyloxyacetyl chloride 95%
Benzyloxyacetyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 19810-31-2
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉ClO₂ Temp. Wrzenia: 84…87 °C (0,4 mmHg) Gęstość: 1,189 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00010768 Numer CAS: 19810-31-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |