Drukuj
2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Dimethylsuccinicanhydride
308760010 308760050
ACRO308760010EA 422 PLN
ACRO308760010 ACRO308760050
2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
Formuła: C₆H₈O₃
MW: 128.1259 g/mol
Temp. Wrzenia: 219…220 °C
Temp. topnienia: 26…30 °C
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022608
Numer CAS: 17347-61-4
Numer WE (dawny EINECS): 241-371-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
GC ≥97.5 %