N,N-Dimethylcarbamoyl chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dimethylcarbamyl chloride
L03415.14
L03415.22
L03415.14EA
176
PLN
L03415.14
L03415.22
N,N-Dimethylcarbamoyl chloride 96%
N,N-Dimethylcarbamoyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 79-44-7
Molecular Formula: C3H6ClNO
Formula Weight: 107.54
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Unpleasant
Melting Point: -33°
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 878197
UN No.: 2262
MDL No.: MFCD00000635
Formuła:
C₃H₆ClNO Temp. Wrzenia: 167…168 °C Temp. topnienia: –33 °C Gęstość: 1,171 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000635 Numer CAS: 79-44-7 Numer WE (dawny EINECS): 201-208-6 Jednostka: 2262 ADR: 8,II |