N,N-Diethylcarbamoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diethylcarbamyl chloride
A15701.22
A15701.14
A15701.22EA
515
PLN
A15701.22
A15701.14
N,N-Diethylcarbamoyl chloride ≥98%
N,N-Diethylcarbamoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 88-10-8
Molecular Formula: C5H10ClNO
Formula Weight: 135.59
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: -32°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 506687
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000636
Formuła:
C₅H₁₀ClNO Temp. Wrzenia: 186 °C Temp. topnienia: –32 °C Gęstość: 1,070 Temp. Zapłonu: 76 °C (168 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000636 Numer CAS: 88-10-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-798-5 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |