(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L09833.03
L09833.MD
L09833.06
L09833.03EA
1180
PLN
L09833.03
L09833.MD
L09833.06
(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
(Aminomethyl)phosphonic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1066-51-9
Molecular Formula: CH6NO3P
Formula Weight: 111.04
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 1701219
Formuła:
CH₆NO₃P Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008105 Numer CAS: 1066-51-9 |