2,2-Diphenylacetamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08485.06
L08485.14
L08485.06EA
571
PLN
L08485.06
L08485.14
2,2-Diphenylacetamide ≥98%
2,2-Diphenylacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 4695-13-0
Molecular Formula: C14H13NO
Formula Weight: 211.26
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 1871583
Merck Reference: 14,3316
MDL No.: MFCD00025496
Formuła:
C₁₄H₁₃NO MW: 211.26 g/mol Temp. topnienia: 164…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025496 Numer CAS: 4695-13-0 |