Drukuj
1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H55365.03 H55365.06 H55365.14
H55365.03EA 296 PLN
H55365.03 H55365.06 H55365.14
1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98%
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 19230-28-5 Molecular Formula: C6H3Cl2I Formula Weight: 272.90 Melting Point: 64-67° MDL No.: MFCD00060658
Formuła: C₆H₃Cl₂I
Temp. topnienia: 64…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060658
Numer CAS: 19230-28-5