Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
312340250
312340050
312341000
ACRO312340250EA
483
PLN
ACRO312340250
ACRO312340050
ACRO312341000
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Formuła:
C₄F₁₀O₂S Temp. Wrzenia: 64 °C Gęstość: 1,68 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007422 Numer CAS: 375-72-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-792-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥90 % |