(Methylthio)acetone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Methylthio-2-propanone
B24149.06
B24149.14
B24149.22
B24149.06EA
348
PLN
B24149.06
B24149.14
B24149.22
(Methylthio)acetone ≥98%
(Methylthio)acetone
Purity: 98+%
CAS No.: 14109-72-9
Molecular Formula: C4H8OS
Formula Weight: 104.17
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4740
Odour: Stench
Boiling Point: 69-70°/30mm
Beilstein Reference: 1737738
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00015325
Formuła:
C₄H₈OS Temp. Wrzenia: 69…70 °C (30 mmHg) Gęstość: 1,023 Temp. Zapłonu: 43 °C (109 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015325 Numer CAS: 14109-72-9 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |