Drukuj
(Ethylthio)acetone 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L04142.06 L04142.14
L04142.06EA 444 PLN
L04142.06 L04142.14
(Ethylthio)acetone 95%
(Ethylthio)acetone
Purity: 95% CAS No.: 20996-62-7 Molecular Formula: C5H10OS Formula Weight: 118.20 Flash Point: 52°(125°F) Refractive Index: 1.4720 Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1740830 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00026976
Formuła: C₅H₁₀OS
Temp. Wrzenia: 170…172 °C
Temp. Zapłonu: 52 °C (125 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026976
Numer CAS: 20996-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 244-143-9
ADR: 3,III