Digoxin 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21902.03
B21902.06
B21902.14
B21902.03EA
932
PLN
B21902.03
B21902.06
B21902.14
Digoxin 96%
Digoxin
Purity: 96%
CAS No.: 20830-75-5
Molecular Formula: C41H64O14
Formula Weight: 780.95
Melting Point: ca 250° dec.
Merck Reference: 14,3167
MDL No.: MFCD00003674
Formuła:
C₄₁H₆₄O₁₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003674 Numer CAS: 20830-75-5 Numer WE (dawny EINECS): 244-068-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,3167 |