Drukuj
Digoxin 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
228120010 228120050
ACRO228120010EA 603 PLN
ACRO228120010 ACRO228120050
Digoxin 95%
Digoxin
Formuła: C₄₁H₆₄O₁₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003674
Numer CAS: 20830-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 244-068-1
Jednostka: 3462
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (500 mg) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥94 % (on dried substance)
Specific optical rotation +10° to +13° (20°C, 589 nm) (c=2, anhydr. pyridine) (on dried substance)