Drukuj
3-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Pyridineacetonitrile, 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
P66009-25G P66009-5G
SIALP66009-25GEA 1730 PLN
SIALP66009-25G SIALP66009-5G
3-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Pyridylacetonitrile
Formuła: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Numer MDL: MFCD00006406
Numer CAS: 6443-85-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-241-1
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III