Drukuj
2-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Pyridineacetonitrile
246565-100G 246565-25G 246565-5G
SIAL246565-100GEA 0 PLN
SIAL246565-100G SIAL246565-25G SIAL246565-5G
2-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Pyridylacetonitrile
Formuła: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Numer MDL: MFCD00006346
Numer CAS: 2739-97-1
Numer WE (dawny EINECS): 220-364-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III