2-Pyridylacetonitrile ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Pyridineacetonitrile
A13087.06
A13087.14
A13087.22
A13087.06EA
373
PLN
A13087.06
A13087.14
A13087.22
2-Pyridylacetonitrile ≥99%
2-Pyridylacetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 2739-97-1
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5250
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 66-68°/1mm
Beilstein Reference: 111215
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00006346
Formuła:
C₇H₆N₂ MW: 118.14 g/mol Temp. Wrzenia: 66…68 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 23…25 °C Gęstość: 1.059 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006346 Numer CAS: 2739-97-1 Numer WE (dawny EINECS): 220-364-6 Jednostka: 3276 ADR: 6.1 II |