Drukuj
Methyl-4-chloroacetoacetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
241620250 241621000
ACRO241620250EA 315 PLN
ACRO241620250 ACRO241621000
Methyl-4-chloroacetoacetate 97%
Methyl-4-chloroacetoacetate
Formuła: C₅H₇ClO₃
MW: 150.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 212…213 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 14…16 °C
Gęstość: 1.28 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000938
Numer CAS: 32807-28-6
Numer WE (dawny EINECS): 251-230-5
Jednostka: 2922
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %