Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
A15641.0B
A15641.18
A15641.30
A15641.0BEA
2450
PLN
A15641.0B
A15641.18
A15641.30
Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 638-07-3
Molecular Formula: C6H9ClO3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: -8°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1761275
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000939
Formuła:
C₆H₉ClO₃ Temp. Wrzenia: 220 °C Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 1,212 Temp. Zapłonu: 92 °C (198 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000939 Numer CAS: 638-07-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-317-0 ADR: 8,II |