Drukuj
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
177640500 177642500
ACRO177640500EA 163 PLN
ACRO177640500 ACRO177642500
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Formuła: C₆H₉ClO₃
Temp. Wrzenia: 103 °C (16 mmHg)
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000939
Numer CAS: 638-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-317-0
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %