Drukuj
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20061.0010 8.20061.0050
8.20061.0010EA 261 PLN
8.20061.0010 8.20061.0050
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
Formuła: C₂H₈NO₄P
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008178
Numer CAS: 1071-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-988-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 241 - 243 °C
Molar Mass 141.06 g/mol
Synonyms Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
Hill Formula C2H8NO4P
Chemical Formula H2NCH2CH2OPO(OH)2