Drukuj
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
367420050 367420250 367421000
ACRO367420050EA 223 PLN
ACRO367420050 ACRO367420250 ACRO367421000
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate 98%
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
Formuła: C₂H₈NO₄P
Temp. topnienia: 241…243 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00008178
Numer CAS: 1071-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-988-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %