Diphenylacetyl chloride ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2-Diphenylacetyl chloride
L00171.09
L00171.18
L00171.09EA
189
PLN
L00171.09
L00171.18
Diphenylacetyl chloride ≥90%
Diphenylacetyl chloride
Purity: 90+%
CAS No.: 1871-76-7
Molecular Formula: C14H11ClO
Formula Weight: 230.69
Melting Point: 50-56°
Boiling Point: 175-176°/17mm
Merck Reference: 14,3316
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013655
Formuła:
C₁₄H₁₁ClO MW: 230.69 g/mol Temp. Wrzenia: 175…176 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 50…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013655 Numer CAS: 1871-76-7 Numer WE (dawny EINECS): 217-493-5 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |