Drukuj

Diphenylacetyl chloride 97.5%

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo

Synonim: 2,2-Diphenylacetyl chloride

292020050 292020250
ACRO292020050EA 263 PLN
ACRO292020050 ACRO292020250
Diphenylacetyl chloride 97.5%
Diphenylacetyl chloride
Formuła: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 175…176 °C (17 mmHg)
Temp. topnienia: 51…56 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013655
Numer CAS: 1871-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-493-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR