Isopropyltriphenylphosphonium iodide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12881.09
A12881.22
A12881.30
A12881.09EA
277
PLN
A12881.09
A12881.22
A12881.30
Isopropyltriphenylphosphonium iodide ≥98%
Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Purity: 98+%
CAS No.: 24470-78-8
Molecular Formula: (CH3)2CHP(C6H5)3I
Formula Weight: 432.29
Melting Point: 195-198°
Beilstein Reference: 3599629
Formuła:
C₂₁H₂₂IP Temp. topnienia: 195…198 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031595 Numer CAS: 24470-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 246-281-5 |