Drukuj
Isopropyltriphenylphosphonium iodide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
137080250 137081000
ACRO137080250EA 370 PLN
ACRO137080250 ACRO137081000
Isopropyltriphenylphosphonium iodide 98%
Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Formuła: C₂₁H₂₂IP
MW: 432.29 g/mol
Temp. topnienia: 192…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00031595
Numer CAS: 24470-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 246-281-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20 °C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)