Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu 2 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
L13352.AE
L13352.AP
L13352.AEEA
700
PLN
L13352.AE
L13352.AP
Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu 2 M in THF
Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu
CAS No.: 1070-89-9
Molecular Formula: C6H18NNaSi2
Formula Weight: 183.38
Flash Point: -17°(1°F)
Beilstein Reference: 3629917
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009835
Formuła:
C₆H₁₈NNaSi₂ MW: 183.38 g/mol Gęstość: 0.920 Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009835 Numer CAS: 1070-89-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-983-8 Jednostka: 2924 ADR: 3 II |