2,4-Dichlorobenzyl mercaptan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24999.06
B24999.14
B24999.06EA
428
PLN
B24999.06
B24999.14
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan ≥98%
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Purity: 98+%
CAS No.: 59293-67-3
Molecular Formula: C7H6Cl2S
Formula Weight: 193.10
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆Cl₂S Temp. Wrzenia: 150…151 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,36 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039650 Numer CAS: 59293-67-3 Numer WE (dawny EINECS): 261-687-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |