(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11769.14
A11769.22
A11769.36
A11769.14EA
514
PLN
A11769.14
A11769.22
A11769.36
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 1530-39-8
Molecular Formula: C25H21Cl2P
Formula Weight: 423.32
Melting Point: 286-291°
Beilstein Reference: 4173400
Formuła:
C₂₅H₂₁Cl₂P MW: 423.32 g/mol Temp. topnienia: 286…291 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041533 Numer CAS: 1530-39-8 Numer WE (dawny EINECS): 216-228-0 |