(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01562.06
L01562.14
L01562.06EA
275
PLN
L01562.06
L01562.14
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 2378-86-1
Molecular Formula: C26H24BrP
Formula Weight: 447.36
Melting Point: 268-270°
Beilstein Reference: 3810292
Formuła:
C₂₆H₂₄BrP MW: 447.36 g/mol Temp. topnienia: 268…270 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031580 Numer CAS: 2378-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-159-4 |