(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15220.06
A15220.14
A15220.06EA
485
PLN
A15220.06
A15220.14
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 51044-13-4
Molecular Formula: C25H21Br2P
Formula Weight: 512.24
Melting Point: 270-273°
Beilstein Reference: 4173386
Formuła:
C₂₅H₂₁Br₂P MW: 512.24 g/mol Temp. topnienia: 270…273 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051922 Numer CAS: 51044-13-4 |