Cyclopentanecarbonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17710.03
A17710.06
A17710.14
A17710.03EA
325
PLN
A17710.03
A17710.06
A17710.14
Cyclopentanecarbonitrile ≥98%
Cyclopentanecarbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4254-02-8
Molecular Formula: C6H9N
Formula Weight: 95.14
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: -76°
Boiling Point: 67-68°/10mm
Beilstein Reference: 1098717
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00013741
Formuła:
C₆H₉N Temp. Wrzenia: 67…68 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: –76 °C Gęstość: 0,912 Temp. Zapłonu: 56 °C (133 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013741 Numer CAS: 4254-02-8 Numer WE (dawny EINECS): 224-229-2 Jednostka: 1992 ADR: 3,III |