Drukuj
Tetraethyl orthocarbonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
163627-25G 163627-5G
SIAL163627-25GEA 688 PLN
SIAL163627-25G SIAL163627-5G
Tetraethyl orthocarbonate, Sigma-Aldrich®
Tetraethyl orthocarbonate
Formuła: C₉H₂₀O₄
MW: 192.26 g/mol
Numer MDL: MFCD00009221
Numer CAS: 78-09-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-082-2
Jednostka: 3272
ADR: 3 III