Tetraethyl orthocarbonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17835.06
A17835.14
A17835.22
A17835.06EA
326
PLN
A17835.06
A17835.14
A17835.22
Tetraethyl orthocarbonate ≥98%
Tetraethyl orthocarbonate
Purity: 98+%
CAS No.: 78-09-1
Molecular Formula: C9H20O4
Formula Weight: 192.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.3930
Boiling Point: 158-161°
Beilstein Reference: 1747401
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009221
Formuła:
C₉H₂₀O₄ MW: 192.26 g/mol Temp. Wrzenia: 158…161 °C Gęstość: 0.917 Temp. Zapłonu: 52 °C (125 °F) |
Numer MDL:
MFCD00009221 Numer CAS: 78-09-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-082-2 Jednostka: 3272 ADR: 3 III |