Drukuj
Nicotinic acid hydrazide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
148200250 148201000
ACRO148200250EA 249 PLN
ACRO148200250 ACRO148201000
Nicotinic acid hydrazide 97%
Nicotinic acid hydrazide
Formuła: C₆H₇N₃O
Temp. topnienia: 160…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006383
Numer CAS: 553-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-041-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 163 °C
Assay ≥96.0 %