Valeric acid hydrazide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01555.06
L01555.14
L01555.06EA
225
PLN
L01555.06
L01555.14
Valeric acid hydrazide 95%
Valeric acid hydrazide
Purity: 95%
CAS No.: 38291-82-6
Molecular Formula: CH3(CH2)3CONHNH2
Formula Weight: 116.16
Melting Point: 55-64°
Beilstein Reference: 1744747
Formuła:
C₅H₁₂N₂O Temp. topnienia: 55…64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025137 Numer CAS: 38291-82-6 Numer WE (dawny EINECS): 253-864-8 |