Drukuj
EDTA sól disodowa 0.015 mol/l (0.03 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
818798113.0500 818798113.1000
CHMP818798113.0500EA 61.9 PLN
CHMP818798113.0500 CHMP818798113.1000
EDTA sól disodowa 0.015 mol/l (0.03 N) in aqueous solution volumetric solution
EDTA sól disodowa
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070672
Numer CAS: 139-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3
Klasyfikacja Merck : 12,03556