α-Fluorophenylacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L01745.04
L01745.MC
L01745.ME
L01745.04EA
1560
PLN
L01745.04
L01745.MC
L01745.ME
α-Fluorophenylacetic acid ≥98%
α-Fluorophenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1578-63-8
Molecular Formula: C6H5CHFCO2H
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2087378
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004221
Formuła:
C₈H₇FO₂ Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004221 Numer CAS: 1578-63-8 Numer WE (dawny EINECS): 216-420-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |