α,α-Difluorophenylacetic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α,α-Difluorobenzeneacetic acid
H26028.MD
H26028.03
H26028.MDEA
445
PLN
H26028.MD
H26028.03
α,α-Difluorophenylacetic acid ≥99%
α,α-Difluorophenylacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 360-03-2
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 73-76°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00498146
Formuła:
C₈H₆F₂O₂ Temp. topnienia: 73…76 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00498146 Numer CAS: 360-03-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |