7-Ethoxycoumarin ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
7-Ethoxy-2H-chromen-2-one
L14116.MC
L14116.ME
L14116.MCEA
350
PLN
L14116.MC
L14116.ME
7-Ethoxycoumarin ≥99%
7-Ethoxycoumarin
Purity: 99%
CAS No.: 31005-02-4
Molecular Formula: C11H10O3
Formula Weight: 190.20
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 146200
Formuła:
C₁₁H₁₀O₃ Temp. topnienia: 88…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006877 Numer CAS: 31005-02-4 Numer WE (dawny EINECS): 250-429-4 |