5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19283.06
L19283.03
L19283.14
L19283.06EA
1570
PLN
L19283.06
L19283.03
L19283.14
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine 97%
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 97004-04-1
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 27-32°
Boiling Point: 101-102°/1mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00673153
Formuła:
C₆H₇ClN₂ Temp. Wrzenia: 101…102 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 27…32 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673153 Numer CAS: 97004-04-1 ADR: 8,III |