Drukuj
Bis(2-bromoethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
382205-25ML 382205-5ML
SIAL382205-25MLEA 1210 PLN
SIAL382205-25ML SIAL382205-5ML
Bis(2-bromoethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-bromoethyl)ether
Formuła: C₄H₈Br₂O
MW: 231.93 g/mol
Numer MDL: MFCD00039196
Numer CAS: 5414-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 226-504-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 II