Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
L11510.06
L11510.14
L11510.06EA
445
PLN
L11510.06
L11510.14
Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Bis(2-bromoethyl)ether
Purity: 96%
CAS No.: 5414-19-7
Molecular Formula: BrCH2CH2OCH2CH2Br
Formula Weight: 231.93
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 92-93°/12mm
Beilstein Reference: 1098335
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00039196
Formuła:
C₄H₈Br₂O MW: 231.93 g/mol Temp. Wrzenia: 92…93 °C (12 mmHg) Gęstość: 1.845 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039196 Numer CAS: 5414-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 226-504-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 II |