Drukuj
Isobutyl stearate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
8.43070.2500EA 407 PLN
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
Isobutyl stearate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Isobutyl stearate
Formuła: C₂₂H₄₄O₂
Numer CAS: 646-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-466-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 28.9 °C
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)