Drukuj
2-Imidazolidynon hemihydrat 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Imidazolidone hemihydrate
122040025 122040250 122045000 122040100
ACRO122040025EA 931 PLN
ACRO122040025 ACRO122040250 ACRO122045000 ACRO122040100
2-Imidazolidynon hemihydrat 99+%
2-Imidazolidynon hemihydrat
Formuła: C₃H₆N₂O·0.5H₂O
MW: 95.10 g/mol (86.09 anhy)
Temp. Wrzenia: >100 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 58 °C
Temp. Zapłonu: 265 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02662355
Numer CAS: 121325-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-436-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤13 %
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N