Drukuj
3,3-Dimethylbutyraldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3-Dimethylbutanal
H55522.AA H55522.XF
H55522.AAEA 1950 PLN
H55522.AA H55522.XF
3,3-Dimethylbutyraldehyde ≥97%
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 104…106 °C
Gęstość: 0.798
Temp. Zapłonu: 13 °C (55 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042807
Numer CAS: 2987-16-8
Numer WE (dawny EINECS): 221-054-3
Jednostka: 1989
ADR: 3 III