tert-butanolan litu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 1907-33-1
Molecular Formula: C4H9LiO
Formula Weight: 80.06
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 3620018
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00050479
Formuła:
C₄H₉LiO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00050479 Numer CAS: 1907-33-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-611-5 Jednostka: 3206 ADR: 4.2,II |