Undecanoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H56380.03
H56380.ME
H56380.03EA
1560
PLN
H56380.03
H56380.ME
Undecanoyl chloride ≥98%
Undecanoyl chloride
Formuła:
C₁₁H₂₁ClO Temp. Wrzenia: 135…136 °C Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00000739 Numer CAS: 17746-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 241-741-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |