Drukuj

Tetrahydrofuran for DNA and peptides synthesis

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

278200698-1L 278200698-2.5L
POCH278200698-1LEA 612 PLN
POCH278200698-1L POCH278200698-2.5L
Tetrahydrofuran for DNA and peptides synthesis
Tetrahydrofuran
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 66 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Klasyfikacja Merck : 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR