Drukuj
tlenek cyrkonu (IV) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
A13578.22 A13578.0E A13578.36
A13578.22EA 187 PLN
A13578.22 A13578.0E A13578.36
tlenek cyrkonu (IV) ≥99%
tlenek cyrkonu (IV)
Formuła: ZrO₂
MW: 123.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 4300
Temp. topnienia: 2680
Gęstość: 5.75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011310
Numer CAS: 1314-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2
Klasyfikacja Merck : 14,10180