Strontium peroxide (∼12,3% O₂)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
46310.A1
46310.A7
46310.30
46310.A1EA
2070
PLN
46310.A1
46310.A7
46310.30
Strontium peroxide (∼12,3% O₂)
Strontium peroxide
CAS No.: 1314-18-7
Molecular Formula: O2Sr
Formula Weight: 119.62
Physical Form: -100 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pale brown
Melting Point: 215° dec.
UN No.: 1509
MDL No.: MFCD00084686
Product Specifications are subject to amendment and may change over time.
Formuła:
O₂Sr Gęstość: 1,6 g/cm³ (60 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084686 Numer CAS: 1314-18-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-224-6 Jednostka: 1509 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,8847 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Available Oxygen | 12.3% min |