Ethylene chlorophosphite ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 822-39-9
Molecular Formula: C2H4ClO2P
Formula Weight: 126.47
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4910
Boiling Point: 46-47°/15mm
Beilstein Reference: 506179
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00014511
Formuła:
C₂H₄ClO₂P Temp. Wrzenia: 46…47 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,415 Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F) |
Numer MDL:
MFCD00014511 Numer CAS: 822-39-9 Numer WE (dawny EINECS): 212-499-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |